Imprimer
L-tert-Leucinol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
377530010 377530050
ACRO377530010EA 86.7 EUR
ACRO377530010 ACRO377530050
L-tert-Leucinol 95%
L-tert-Leucinol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 114…116 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192250
Numéro CAS: 112245-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)