Imprimer
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 88.2 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 62 °C (40 mmHg)
Densité: 0.932 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066219
Numéro CAS: 84025-81-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)