Imprimer
Cyanotrihydroborate de sodium 1M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
372451000 372458000
372451000.EA 78.6 EUR
372451000. 372458000.
Cyanotrihydroborate de sodium 1M dans le THF, AcroSeal®
Cyanotrihydroborate de sodium
Formule: CH₃BNNa
MW: 62.84 g/mol
Point de fusion: 241…243 °C
Densité: 0.915 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003516
Numéro CAS: 25895-60-7
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08680
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodimetric 0.95 to 1.10 M