(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
(S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, (S)-Me-CBS Catalyst, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methylpyrrolidino[1,2-c]-1,3,2-oxazaborole
369770050
369770250
ACRO369770050EA
82.9
EUR
ACRO369770050
ACRO369770250
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule:
C₁₈H₂₀BNO MW: 277.17 g/mol Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg) Densité: 0.929 g/cm³ Point d'éclair: 4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078439 Numéro CAS: 112022-81-8 ONU: 1294 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to amber Solution |
Strength | 0.95 to 1.10 M |