Imprimer
Sodium pivalate hydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Trimethylacetic acid sodium salt hydrate, Sodium trimethylacetate hydrate, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate
364710100 364710500
ACRO364710100EA 79.9 EUR
ACRO364710100 ACRO364710500
Sodium pivalate hydrate 99%
Sodium pivalate hydrate
Formule: C₅H₁₁NaO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150782
Numéro CAS: 143174-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)