Imprimer
Acide orotique, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
352880100 352881000
ACRO352880100EA 38.8 EUR
ACRO352880100 ACRO352881000
Acide orotique, anhydre 98%
Acide orotique
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006027
Numéro CAS: 65-86-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %