Imprimer
Vitamine A acétate 1,5 MIU/g dans l'huile de tournesol stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: all-trans-Retinyl acetate, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-yl acetate
346321000 346325000
ACRO346321000EA 138 EUR
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamine A acétate 1,5 MIU/g dans l'huile de tournesol stabilisé
Acétate de rétinyle
Formule: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg