Plomb (II) nitrate 99% analysis_for
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Lead dinitrate
315240010
315240025
315242500
ACRO315240010EA
95.6
EUR
ACRO315240010
ACRO315240025
ACRO315242500
Plomb (II) nitrate 99% analysis_for
Plomb (II) nitrate
Formule:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 g/mol Point de fusion: 470 °C (déc.) Densité: 4.53 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011153 Numéro CAS: 10099-74-8 ONU: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3) |