Imprimer
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
313300100 313300500
ACRO313300100EA 63.3 EUR
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formule: C₉H₂₀O₄Si₂
Point d'ébullition: 63…66 °C (1 mmHg)
Densité: 0,972 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009631
Numéro CAS: 18457-04-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %