Imprimer
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
303190010 303190050
ACRO303190010EA 40.2 EUR
ACRO303190010 ACRO303190050
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
MW: 301.05 g/mol
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077875
Numéro CAS: 105832-38-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 13.40 to 14.52 % (N)