Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
275630050 275630250
ACRO275630050EA 24 EUR
ACRO275630050 ACRO275630250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄S
Point de fusion: 47…53 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065586
Numéro CAS: 2488-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 55 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -21.5° to -24.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %