Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1490 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)