Imprimer
Potassium chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
268960250 268961000
ACRO268960250EA 110 EUR
ACRO268960250 ACRO268961000
Potassium chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 770 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm