Imprimer
L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
259940010 259940050
ACRO259940010EA 39.3 EUR
ACRO259940010 ACRO259940050
L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
L-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
Formule: C₄H₇NO₂·HBr
Point de fusion: 236…238,9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674493
Numéro CAS: 15295-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -20.5° to -22.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)