Imprimer
Sodium-tert-pentyloxide 30% dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
252531000 252538000
252531000.EA 79.2 EUR
252531000. 252538000.
Sodium-tert-pentyloxide 30% dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Sodium-tert-pentyloxide
Formule: C₅H₁₁NaO
MW: 110.132 g/mol
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064245
Numéro CAS: 14593-46-5
ONU: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 ≥30 %