Imprimer
6-Méthylnicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-methylnicotinate
248210020 248210100
ACRO248210020EA 51.8 EUR
ACRO248210020 ACRO248210100
6-Méthylnicotinate de méthyle 97%
6-Méthylnicotinate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (22.5 mmHg)
Point de fusion: 31…37 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006340
Numéro CAS: 5470-70-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %