Imprimer
1-Oxyde de pyridine-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridinol-1-oxide
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 70.7 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
1-Oxyde de pyridine-2-ol 97%
1-Oxyde de pyridine-2-ol
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111.10 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006195
Numéro CAS: 13161-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %