Imprimer
Sodium taurocholate hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
230370010 230370050 230370250 230371000
ACRO230370010EA 57.2 EUR
ACRO230370010 ACRO230370050 ACRO230370250 ACRO230371000
Sodium taurocholate hydrate 98%
Sodium taurocholate hydrate
Formule: C₂₆H₄₆NNaO₈S
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150819
Numéro CAS: 345909-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
TLC ≥97.5 %
Residue after ignition 11.0 % to 14.0 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.8° (20°C, 589 nm) (c=3, water)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm