Imprimer
PIPES-Na2 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
215090250 215091000 215092500
ACRO215090250EA 63.1 EUR
ACRO215090250 ACRO215091000 ACRO215092500
PIPES-Na2 99%
PIPES-Na2
Formule: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064349
Numéro CAS: 76836-02-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
Solubility (20 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 9.2 to 10.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 % (on dry substance)