Sodium acétate, anhydre 99% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid sodium salt
212660010
212662500
ACRO212660010EA
86.8
EUR
ACRO212660010
ACRO212662500
Sodium acétate, anhydre 99% pour biochimie
Sodium acétate
Formule:
H₃CCOONa MW: 82.03 g/mol Point d'ébullition: 881.4 Point de fusion: 324 °C Point d'éclair: >250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012459 Numéro CAS: 127-09-3 Merck Index: 12,08711 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |