Potassium dihydrogénophosphate 99+% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
212590025
212595000
ACRO212590025EA
277
EUR
ACRO212590025
ACRO212595000
Potassium dihydrogénophosphate 99+% Biochemistry
Potassium dihydrogénophosphate
Formule:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 253 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011401 Numéro CAS: 7778-77-0 Merck Index: 13,07744 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |