Imprimer
Potassium bromure 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
212580010 212582500
ACRO212580010EA 204 EUR
ACRO212580010 ACRO212582500
Potassium bromure 99+% pour biochimie
Potassium bromure
Formule: KBr
Point d'ébullition: 1435 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 734 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Heavy metals ≤5 ppm
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %