Imprimer
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 104 EUR
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102.1800 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009801
Numéro CAS: 7328-91-8
ONU: 2921
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %