Imprimer
Palladium (II) oxyde 99.995% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 304 EUR
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium (II) oxyde 99.995% (sur base traces de métaux)
Palladium (II) oxyde
Formule: OPd
MW: 122.42 g/mol
Point de fusion: 870 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011172
Numéro CAS: 1314-08-5
Merck Index: 12,07125
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm