Cobalt 99.995% (sur base traces de métaux), poudre et/ou granulés
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
192850050
192850250
ACRO192850050EA
84.2
EUR
ACRO192850050
ACRO192850250
Cobalt 99.995% (sur base traces de métaux), poudre et/ou granulés
Cobalt
Formule:
Co Point d'ébullition: 2870 °C (760 mmHg) Point de fusion: 1495 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010935 Numéro CAS: 7440-48-4 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Powder and/or granules |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |