Imprimer
Calcium carbonate 99+% Biochemistry
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Marble
192721000 192725000
ACRO192721000EA 43 EUR
ACRO192721000 ACRO192725000
Calcium carbonate 99+% Biochemistry
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Aluminium (Al) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0004 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in HCl)