Imprimer
Baryum nitrate ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
192550025 192555000
ACRO192550025EA 177 EUR
ACRO192550025 ACRO192555000
Baryum nitrate ACS
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34 g/mol
Point de fusion: 592 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
ONU: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %