Imprimer
2-(3-Méthoxyphényl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 51.4 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Méthoxyphényl)ethanol 97%
2-(3-Méthoxyphényl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C (12 mmHg)
Densité: 1.075 g/cm³
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002893
Numéro CAS: 5020-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)