Imprimer
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
171330010 171330050
ACRO171330010EA 49.5 EUR
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (1.1hPa)
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008776
Numéro CAS: 1817-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %