Imprimer
m-Xylène, extra sec 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dimethylbenzene
158930010 158931000
158930010.EA 205 EUR
158930010. 158931000.
m-Xylène, extra sec 99%, AcroSeal®
m-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 139 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.864 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008536
Numéro CAS: 108-38-3
ONU: 1307
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm