Imprimer
N,N'-Diéthyléthylenediamine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
155520050 155520250
ACRO155520050EA 35.8 EUR
ACRO155520050 ACRO155520250
N,N'-Diéthyléthylenediamine 95%
N,N'-Diéthyléthylenediamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 152…154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.811 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009033
Numéro CAS: 111-74-0
ONU: 2685
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure