Imprimer
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 34 EUR
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone 98%
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 130 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000196
Numéro CAS: 31949-21-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %