Imprimer
Méthoxy-3 propanol-1 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Trimethylene glycol monomethyl ether
137150100 137150500
ACRO137150100EA 58.9 EUR
ACRO137150100 ACRO137150500
Méthoxy-3 propanol-1 98%
Méthoxy-3 propanol-1
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 149…150 °C (760 mmHg)
Densité: 0.942 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039550
Numéro CAS: 1589-49-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)