Charbon actif, NORIT® SA 2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
134370025
134372500
134370250
ACRO134370025EA
141
EUR
ACRO134370025
ACRO134372500
ACRO134370250
Charbon actif, NORIT® SA 2
Charbon actif
Formule:
C MW: 12.01 g/mol Point de fusion: 3652 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 Merck Index: 13,01818 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black Powder |
Loss on drying | ≤10 % |
Molasses number | ≤390 |
GC | ≥96.0 % |