Imprimer
Stigmasterol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
132760050 132760250
ACRO132760050EA 194 EUR
ACRO132760050 ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Formule: C₂₉H₄₈O
Point de fusion: 161…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003630
Numéro CAS: 83-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)