Imprimer
9-Phénanthrènecarbaldehyde
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
130110010 130110050
ACRO130110010EA 31.9 EUR
ACRO130110010 ACRO130110050
9-Phénanthrènecarbaldehyde
9-Phénanthrènecarbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Point de fusion: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001175
Numéro CAS: 4707-71-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test