Imprimer
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
126540100 126540500
ACRO126540100EA 54.9 EUR
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164.59 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (17 mmHg)
Densité: 1.191 g/cm³
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000756
Numéro CAS: 1501-26-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %