Imprimer
Sodium sulfate décahydraté, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 48.2 EUR
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Sodium sulfate décahydraté, très pur
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Point d'ébullition: 1429
Point de fusion: 884 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
Merck Index: 13,08755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %