Méthanol 99.9%, AcroSeal® pour biochimie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
124790010
124790025
124790010.EA
49.5
EUR
124790010.
124790025.
Méthanol 99.9%, AcroSeal® pour biochimie
Méthanol
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Point d'ébullition: 64.7 °C (760 mmHg) Point de fusion: –98 °C Densité: 0.791 g/cm³ Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 ONU: 1230 ADR: 3 II Merck Index: 13,05984 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Titrable acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable base | ≤0.0002 meq/g |