Imprimer
Huile minérale (pétrole) pour la spectrophotométrie dans l'IR, convient aux préparations de nujol mull
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
124020010 124020025 124020060 124020100
ACRO124020010EA 63.9 EUR
ACRO124020010 ACRO124020025 ACRO124020060 ACRO124020100
Huile minérale (pétrole) pour la spectrophotométrie dans l'IR, convient aux préparations de nujol mull
Huile minérale (pétrole)
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 0,851 g/cm³
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 830 to 865 kg/l
Viscosity 13 to 19 mm²/s (40°C)