Méthylphosphonate de diméthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
116420050
116420250
ACRO116420050EA
26.6
EUR
ACRO116420050
ACRO116420250
Méthylphosphonate de diméthyle 97%
Méthylphosphonate de diméthyle
Formule:
C₃H₉O₃P Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg) Densité: 1,14 g/cm³ Point d'éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008349 Numéro CAS: 756-79-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |