Imprimer
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
116610050 116610250
ACRO116610050EA 85.9 EUR
ACRO116610050 ACRO116610250
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine 98%
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point de fusion: 127.2…128.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007729
Numéro CAS: 3171-45-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %