Imprimer
4-Chloroquinoléine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
110050010 110050050
ACRO110050010EA 83.9 EUR
ACRO110050010 ACRO110050050
4-Chloroquinoléine 99%
4-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 260…261 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006773
Numéro CAS: 611-35-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %