Imprimer
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
105980050 105980250
ACRO105980050EA 62.9 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002360
Numéro CAS: 2491-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %