Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Wellmax, Milow Low
Fournisseur: ELTEN
729440/40 729440/41 729440/42 729440/43 729440/44 729440/45 729440/46 729440/47 729440/48
114-6990EA 101.9 EUR
114-6990 114-6991 114-6992 114-6993 114-6994 114-6995 114-6996 114-6997 114-6998
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Wellmax, Milow Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques légères et confortables, partie supérieure en microfibre hydrophobe et tissu hydrophobe, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une protection des malléoles, ainsi que d'une semelle en PU/TPU bi-densité WELLMAXX.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale antistatique noire ESD PRO
  • Semelle intérieure antistatique en molleton doux
  • La semelle intercalaire résistant aux chocs est fabriquée en Infinergy® par BASF: très bon amorti, l'énergie est renvoyée à l'utilisateur sous la pression (effet rebond)
  • Embout de protection composite (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC.