Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Dustin Boa Low
Fournisseur: ELTEN
72721/36 72721/37 72721/38 72721/39 72721/40 72721/41 72721/42 72721/43 72721/44 72721/45 72721/46 72721/47 72721/48
ELTN72721/36EA 106.9 EUR
ELTN72721/36 ELTN72721/37 ELTN72721/38 ELTN72721/39 ELTN72721/40 ELTN72721/41 ELTN72721/42 ELTN72721/43 ELTN72721/44 ELTN72721/45 ELTN72721/46 ELTN72721/47 ELTN72721/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Dustin Boa Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques et antidérapantes, partie supérieure en cuir nubuck hydrophobe et tissu hydrophobe, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/TPU bi-densité Dimension Pro.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure semi-orthopédique antistatique. La semelle intérieure de forme anatomique soutient le mouvement naturel de l'ensemble du pied
  • La semelle évite les torsions et les glissements
  • Système de fermeture BOA® : fermeture et ouverture faciles en tournant la molette
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.