Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Senex Pro
Fournisseur: ELTEN
726771/38 726771/39 726771/40 726771/41 726771/42 726771/43 726771/44 726771/45 726771/46 726771/47
ELTN726771/38EA 87.9 EUR
ELTN726771/38 ELTN726771/39 ELTN726771/40 ELTN726771/41 ELTN726771/42 ELTN726771/43 ELTN726771/44 ELTN726771/45 ELTN726771/46 ELTN726771/47
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Senex Pro
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, légères, allure sport, sans métal et sans cuir, en microfibre hydrophobe et CORDURA® hydrophobe (elles sont résistantes aux déchirures, à l'abrasion, à la saleté et à l'eau), équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle en PU/TPU antidérapante bi-densité (Trainers).
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale noire en molleton antistatique (ESD Pro)
  • Un renfort en TPU protège la partie supérieure en cuir
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection composite (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Noir/Rouge
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC