Imprimer
Thermostats à circulation réfrigérants, PRO
Fournisseur: LAUDA
L000021 L000022 L000023 L000024 L000102 L000104 L000122 L000124 L000182 L000184 L000202 L000204 L002494 L002495 L002502 L002503
461-0953EA 10420 EUR
461-0953 461-0954 461-0955 461-0956 LAUDL000102 LAUDL000104 LAUDL000122 LAUDL000124 LAUDL000182 LAUDL000184 LAUDL000202 LAUDL000204 461-1378 461-1379 461-1381 461-1382
Thermostats à circulation réfrigérants, PRO
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les thermostats à circulation réfrigérants PRO sont idéals pour des applications externes où les changements rapides de température sont nécessaires. Leur puissance de refroidissement de 0,6 à 1,5 kW, combiné avec un volume de remplissage très faible permet ces changements rapides de température.
  • L'écran tactile peut être utilisé avec des gants
  • Le volume de remplissage faible combiné avec une pompe Varioflex assure des changements de température rapides
  • L'unité de commande Base comporte un programme et 20 segments alors que l'unité de commande Command Touch offre 100 programmes et 50 segments
  • Active la fonction rampe pour un calcul facile
  • Refroidissement hybride pour refroidir la machine de réfrigération avec de l'air ambiant ou de l'eau de refroidissement supplémentaire
  • Interface USB et Ethernet en standard
Tous les appareils utilisent des réfrigérants naturels et sont équipés d'une pompe de pression/aspiration. En outre, ils disposent d'un panneau de commande amovible pour la télécommande. Écran OLED à contraste élevé pour les unités Base, grand écran tactile 5,7" en couleur (145 mm) avec un fonctionnement multi-touch pour les unités Command Touch, avec affichage de la minuterie et du décompte.
Unité de commande Base: disposent d'un menu de navigation en texte clair et d'une commande via les boutons-poussoirs.
Unité de commande de Command Touch: disposent d'une fonction de minuterie et de décomptage hebdomadaire, d'une fonction rampe, de droits d'accès individuels pour un maximum de 20 utilisateurs et d'enregistrement de données, d'exportation vers une clé USB.
Débit max./Pression max. :
Pression/aspiration de la pompe : 0,7/0,4 bar
Débit pression/aspiration de la pompe : 22/20 L/min
Information de livraison: Fournis avec 2 olives de tuyau (13 mm) pour raccordement de pompe et 2 olives de tuyau (10 mm) avec écrou borgne G3/8 pour raccordement d'eau de refroidissement.