Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo Low
Fournisseur: ELTEN
725841/36 725841/37 725841/38 725841/39 725841/40 725841/41 725841/42 725841/43 725841/44 725841/45 725841/46 725841/47 725841/48 725841/49 725841/50
114-7679EA 64.9 EUR
114-7679 114-7680 114-7681 114-7682 114-7683 114-7684 114-7685 114-7686 114-7687 114-7688 114-7689 114-7690 114-7691 114-7692 114-7693
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques résistantes, en cuir de vache robuste et respirant et matériaux réfléchissants, équipées d'une languette à soufflet entièrement rembourrée et d'une protection des malléoles ainsi que d'une semelle de marche en PU/PU bi-densité Safety-Grip (3,5 mm) ayant des propriétés antidérapantes exceptionnelles et de bonnes capacités autonettoyantes.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale noire en molleton antistatique (ESD Pro)
  • Semelle adaptée au mouvement du pied pour plus de stabilité et moins de fatigue
  • Renfort en polyuréthane qui protège la partie supérieure du cuir
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour toutes les surfaces, peu importe le temps.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.