Imprimer
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, haute visibilité, Tyvek® 500 HV
Fournisseur: DuPont
TY125SHVSM0025 TY125SHVMD0025 TY125SHVLG0025 TY125SHVXL0025 TY125SHV2X0025 TY125SHV3X0025
113-8720EA 446 EUR
113-8720 113-8719 113-8718 113-8723 113-8721 113-8722
Combinaisons résistantes aux produits chimiques, haute visibilité, Tyvek® 500 HV
Vêtements à usage unique
Ces combinaisons sont principalement composées de polyéthylène obtenu par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, confort et durabilité. Grâce à leur structure non tissée, elles sont perméables à l'air et à la vapeur d'eau, mais repoussent les liquides à base d'eau et les aérosols. Les combinaisons offrent également une excellente protection contre les fines particules et fibres.
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur
  • Coutures externes piquées
  • Fuite vers l'intérieur très faible grâce à une conception optimisée
  • Avec col, fermeture à glissière à verrouillage automatique Tyvek® et fermeture à glissière avec rabat pour une protection accrue
  • Poignets et chevilles élastiquées, taille élastiquée (collés)
  • Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises pour une haute visibilité
Le Tyvek® 500 HV est la solution idéale lorsque vous travaillez en milieu dangereux, dans des environnements sombres et dans de mauvaises conditions atmosphériques. Leur couleur orange fluo associée à des bandes réfléchissantes argentées les rend hautement visibles dans la journée comme dans la nuit (lorsqu'elles sont exposées à une source de lumière). Applications types : ferroviaire, route, mine, manipulation des déchets, métros, ports, aéroports et construction.
Poids : 46 g/m²
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN ISO 20471 (Classe 3) ; Cat. III